Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Quecksilberfreie pH/ATC-Kombinationselektroden aus Epoxidharz mit Flüssigkeitsfüllung
TRIS-kompatibel, robust und praktisch
257.00 €
Spezifikation
Farbe | Violett |
---|---|
Diaphragma | Poröse Keramik, doppelt |
Material | Epoxid |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Typ | pH/ATC-Kombinationselektrode für Titrationen |
Benötigt: Erforderliche Fülllösung: Kat.- Nr. SP138500.
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11500194
|
Fisherbrand™
01X417061 |
BNC/Minitelefon ATC | Accumet Excel (XL) Serie, Research (AR) und Basic (AB15 und AB15 Plus) Tischmessgerät | 106 mm |
257.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
TRIS-kompatibel, robust und praktisch
- Robustes Epoxidgehäuse in Standardgröße
- Das Doppel-Diaphragma verhindert eine Kontamination; geeignet für TRIS-Anwendungen; quecksilberfrei
- Die flüssigkeitsgefüllte Konstruktion gewährleistet ein schnelles Ansprechverhalten
- Poröse Keramikverbindung, Ag/AgCl-Referenz
- Integrierte ATC-Sonde
- Das robuste Epoxidgehäuse ermöglicht Außeneinsätze sowie den Einsatz in Anlagen
- Optimal für handgeführte Anwendungen mit wässrigen Proben
- Das Doppel-Diaphragma verhindert Messfehler und Verstopfungen bei Untersuchungen mit TRIS-Puffern
Bestellinformation
- 13-620-631 eignet sich für den Einsatz mit Tischmessgeräten der Fisher Scientific Accumet Excel (XL) Serie, Research (AR) Serie und Basic Serie (AB15 und AB15 Plus)
- 13-620-AP61 eignet sich für den Einsatz mit portablen Messgeräten der Fisher Scientific Accumet AP60 und AP100 Serie
- Deckeldichtung hält die Membran feucht und einsatzbereit
Spezifikation
Violett | |
Epoxid | |
pH/ATC-Kombinationselektrode für Titrationen | |
Elektrode, 60 ml Nachfülllösung, Elektrodenvorratsflasche | |
ATC | |
4,1 in. | |
12 mm |
Poröse Keramik, doppelt | |
0 bis 14 | |
Allgemeine Labor- und Life Science-Anwendungen | |
Ag/AgCl | |
32 bis 212 °F | |
0,47 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Quecksilberfreie pH/ATC-Kombinationselektroden aus Epoxidharz mit Flüssigkeitsfüllung