Learn More
Fisher BioReagents™ Hefeextrakt (granuliert)
Trockenhefeautolysat mit einem hohen Gehalt an Aminostickstoff und wasserlöslichen B-Komplexvitaminen
106.00 € - 375.00 €
Spezifikation
Form | Dehydriert |
---|---|
Medientyp | Hefeextrakt |
Enthält | Vitamin-B-Komplex |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Medientyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Medientyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11385992
|
Fisher BioReagents™
BP9727-500 |
500 g | Poly-Flasche | Hefeextrakt |
106.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11365992
|
Fisher BioReagents™
BP9727-2 |
2000 g | Poly-Flasche | Hefeextrakt |
375.00 €
2 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B complex vitamins
- Wasserlöslicher Teil autolysierter Hefe, der Vitamin-B-Komplex enthält
- Wird bei der Herstellung von mikrobiologischen Kulturmedien verwendet
- CAS: 8013-01-2
Spezifikation
Dehydriert | |
Hefeextrakt | |
Vitamin-B-Komplex |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Yeast Extract