Learn More
Fisher BioReagents™ Hefeextrakt (granuliert)
Trockenhefeautolysat mit einem hohen Gehalt an Aminostickstoff und wasserlöslichen B-Komplexvitaminen
Marke: Fisher BioReagents™ BP9727-2
343.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B complex vitamins
- Wasserlöslicher Teil autolysierter Hefe, der Vitamin-B-Komplex enthält
- Wird bei der Herstellung von mikrobiologischen Kulturmedien verwendet
- CAS: 8013-01-2
Spezifikation
Dehydriert | |
Bakterienkultur | |
Vitamin-B-Komplex | |
2000 g |
Hefeextrakt | |
Mikrobiologische Kulturmedien | |
Poly-Flasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Yeast Extract