Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Vorgefärbte Rec Protein-Leiter
Enthält 10 rekombinante Proteine, die kovalent an ein blaues Chromophor gekoppelt sind, und eine grün bzw. orange markierte Referenzbande bei 10 bzw. 72 kDa
Marke: Fisher BioReagents™ BP3603-1
257.35 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 26628-22-8 Netto-Gewicht : 0.32000kg
Beschreibung
Aus 10 rekombinanten Proteinen, kovalent mit einem blauen Chromophor gekuppelt, sowie 10 kDA- und 72 kDa-Referenzbänder, jeweils mit grünen bzw. orangefarbenen Farbstoffen gekennzeichnet
- Die Leiter eignet sich ideal zur Überwachung der Proteintrennung während der SDS-PAGE, um die Transfereffizienz von Western Blots zu kontrollieren und das Molekulargewicht von Proteinen in Blots zu bestimmen
- Im Gel-Beladungspuffer enthalten
Das kovalent gekoppelte Chromophor beeinflusst die Proteinmobilität; dieser vorgefärbte Marker sollte nur verwendet werden, um das Molekulargewicht getrennter Proteine näherungsweise zu bestimmen.
Spezifikation
Blau | |
Flüssig | |
Überwachung der Proteintrennung während SDS-PAGE | |
10 bis 72 kd | |
200 Beladungen |
Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter | |
Geliefert in Puffer für Gel-Beladung | |
2 x 500 μl, 200 Reaktionen | |
−20 °C |
Dieses Produkt wurde in Lizenz von Strep-tag™ Technologie hergestellt und fällt unter US-Patent-Nr. 5,506,121, UK-Patent-Nr. 2272698 und die französische Patent-Nr. 93 13 066.