Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Vorgefärbte Rec Protein-Leiter
Artikelnummer. p-3016448
Click to view available options
Menge:
2 x 500 μl, 200 Reaktionen
500 μ l
Ausreichend für:
100 Beladungen
200 Beladungen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10638393
Marke: Fisher BioReagents™ BP3603500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält 10 rekombinante Proteine, die kovalent an ein blaues Chromophor gekoppelt sind, und eine grün bzw. orange markierte Referenzbande bei 10 bzw. 72 kDa
Aus 10 rekombinanten Proteinen, kovalent mit einem blauen Chromophor gekuppelt, sowie 10 kDA- und 72 kDa-Referenzbänder, jeweils mit grünen bzw. orangefarbenen Farbstoffen gekennzeichnet
  • Die Leiter eignet sich ideal zur Überwachung der Proteintrennung während der SDS-PAGE, um die Transfereffizienz von Western Blots zu kontrollieren und das Molekulargewicht von Proteinen in Blots zu bestimmen
  • Im Gel-Beladungspuffer enthalten
Das kovalent gekoppelte Chromophor beeinflusst die Proteinmobilität; dieser vorgefärbte Marker sollte nur verwendet werden, um das Molekulargewicht getrennter Proteine näherungsweise zu bestimmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Produkttyp Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter
Form Flüssig
Zusammensetzung Geliefert in Puffer für Gel-Beladung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überwachung der Proteintrennung während SDS-PAGE
Menge 500 μ l
Bereich 10 bis 72 kd
Lagerungsbedingungen −20 °C
Ausreichend für 100 Beladungen
Dieses Produkt wurde in Lizenz von Strep-tag™ Technologie hergestellt und fällt unter US-Patent-Nr. 5,506,121, UK-Patent-Nr. 2272698 und die französische Patent-Nr. 93 13 066.