Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung
Mit diesen Pipettenspitzen mit weiter Öffnung, die sich ideal zum Pipettieren von Makromolekülen eignen, werden Beschädigungen von Zellen durch mechanische Scherkräfte vermieden.
Marke: Thermo Scientific™ 9405163
132.79 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24310" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung eignen sich optimal zum Pipettieren von Makromolekülen und verhindern eine Beschädigung von Zellen durch mechanische Scherkräfte.
Eigenschaften:
- Zwei verschiedene Modelle im Volumenbereich 10 bis 1.000 μl
- Spitze mit weiter Öffnung - Innendurchmesser der Öffnung: 1,1 mm bzw. 1,8 mm
- Farbkennzeichnung: Weiß
- Länge: 5,3 cm/7,2 cm
Spezifikation
Finntip 1000 Breit, steril, ohne Filter, Gestell | |
Ungefiltert | |
Finntip 1000 weit, steril | |
7,2 cm | |
10 x 96/Rack | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 1000 | |
Steril & PCR-fähig |
1000 μl | |
Steril | |
2,8 in. | |
Racks | |
Weiß | |
FinnTip™ weite Öffnung |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.