Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettenspitzen
Sorgen Sie mit dem Pipettiermodul für mehr Genauigkeit und Präzision bei der Versiegelung.
Marke: Thermo Scientific™ 94060510
71.76 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleisten eine bessere Abdichtung für höhere Genauigkeit und Präzision. Bei den Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ speziellen Pipettenspitzen wird weniger Kraft zum Aufnehmen und Abwerfen benötigt, wodurch das Risiko chronischer Beschwerden durch einseitige Belastung des Anwenders (RSI-Syndrom) erheblich verringert wird.
Vorteile
- Hervorragend geeignet für Ein- und Mehrkanalpipetten
- In sechs Volumenbereichen erhältlich: 0.2 – 10 μl, 1 – 200 μl, 5 -300 μl, 100 – 1000 μl, 50 – 1200 μl und 10 ml
- Die sterilen Spitzen werden in vakuumverpackten sterilisierten 10 × 96-Gestellen geliefert und sind zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen
- Platzsparende Nachfüllpackungen
Weichere Spitze
- Bei diesen weichen Spitzen wird weniger Kraft zum Aufnehmen und Abwerfen benötigt, wodurch das Risiko chronischer Beschwerden durch einseitige Belastung des Anwenders (RSI-Syndrom) deutlich verringert wird
- Sie gewährleisten zudem eine bessere Abdichtung und sorgen somit für höhere Genauigkeit und Präzision
Spezifikation
Finntip Flex 300, ohne Filter, nicht steril, Gestell | |
Ungefiltert | |
Orange | |
2,42 in. | |
Racks | |
Orange | |
FinnTip™ Flex |
300 μl | |
Unsteril | |
Finntip Flex 300 | |
6,15 cm | |
960 Spitzen | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Zertifizierte Qualität |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24207A0 | Konformitätsbescheinigung | 27/09/2024 | 94060510 |
22186A0 | Konformitätsbescheinigung | 06/02/2024 | 94060510 |
23361A0 | Konformitätsbescheinigung | 15/01/2024 | 94060510 |
23330A0 | Konformitätsbescheinigung | 10/01/2024 | 94060510 |
23306A0 | Konformitätsbescheinigung | 28/11/2023 | 94060510 |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.