Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP-Kits
Mit den modernen Pipetten, die maximierte Zuverlässigkeit und Komfort bieten, enthalten diese umfassenden Kits alles, was man zum Pipettieren braucht.
745.20 € - 899.64 €
Spezifikation
Farbe | Divers |
---|---|
Modell | Finnpipette™ F1 |
Produktlinie | Finnpipette™ F1 |
Typ | GLP-Kit |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11805850
|
Thermo Scientific™
4700850 |
Kit 1: Finnpipetten F1 1 – 10 μl Mikro, 10 – 100 μl und 100 – 1000 μl | N/A | ||||||
11815850
|
Thermo Scientific™
4700860 |
Kit 2: Finnpipettes F1 0.2 – 2 μl Mikro, 2 – 20 μl, 20 – 200 μl und 100-1000 μl | N/A | ||||||
11825850
|
Thermo Scientific™
4700865 |
Kit 3: Finnpipetten F1 10 – 100 μl, 100 – 1000 μl und 1 – 10 ml | N/A | ||||||
11763027
|
Thermo Scientific™
4701060 |
Kit 4: Finnpipetten F1 2 – 20 μl, 20 – 200 μl und 100 – 1000 μl | N/A | ||||||
Beschreibung
Diese Kits enthalten alles, was man zum Pipettieren benötigt. Das Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP-Kit (Good Laboratory Pipetting) enthält moderne Finnpipette F1 Pipetten, die mehr Bedienkomfort, hervorragende Leistung und einzigartige Funktionen bieten, wie eine einstellbare Fingerstütze und eine antimikrobielle Oberfläche.
Merkmale:
- Einstellbare Fingerstütze für mehr Ergonomie und Komfort
- Verstellsicherer Pipettierknopf ermöglicht eine einfache Volumeneinstellung
- Besserer Schutz durch antimikrobielle Oberfläche
- Großes, gut ablesbares Display
- Soft-Touch-Spitzenabwurf ermöglicht das leichte und mühelose Abwerfen der Spitze
Kit 1 enthält:
- 3 Thermo Scientific Finnpipette Pipetten von 1 bis 10.000 μl:
- Finnpipette F1, 1 bis 10 µl
- Finnpipette F1, 10 bis 100 µl
- Finnpipette F1, 100 bis 1000 µl
- Finntip Flex Pipettenspitzen: 10, 1 x 96; 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96
- Pipettenständer; F1 Stift; F1 Broschüre
- “Good Laboratory Pipetting”-Leitfaden
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
Kit 2 enthält:
- 4 Thermo Scientific Finnpipette Pipetten von 0,2 bis 1.000 μl:
- Finnpipette F1, 0,2 bis 2 µl
- Finnpipette F1, 2 bis 20 µl Universal
- Finnpipette F1, 20 bis 200 µl
- Finnpipette F1, 100 bis 1000 µl
- Finntip Flex Pipettenspitzen: 10, 1 x 96; 200, 2 x 96; 1000, 1 x 96
- Pipettenständer; F1 Stift; F1 Broschüre
- “Good Laboratory Pipetting”-Leitfaden
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
Kit 3 enthält:
- 3 Thermo Scientific Finnpipette Pipetten von 10 bis 10.000 μl:
- Finnpipette F1, 10 bis 100 µl
- Finnpipette F1, 100 bis 1000 µl
- Finnpipette F1, 1000 bis 10.000 µl
- Finntip Flex Pipettenspitzen: 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96; FT 10 ml, 1 x 24 F-Ständer; F1 Stift; F1 Broschüre
- “Good Laboratory Pipetting”-Leitfaden
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
Kit 4 enthält:
- 3 Thermo Scientific Finnpipette Pipetten von 10 bis 1000 μl:
- Finnpipette F1, 2 bis 20 µl
- Finnpipette F1, 20 bis 200 µl
- Finnpipette F1, 100 bis 1000 µl
- Flex Pipettenspitzen: (2) 200 µl, 10 x 96; 100 bis 1000 µl, 10 x 96
- Pipettenständer; F1 Stift; F1 Broschüre
- “Good Laboratory Pipetting”-Leitfaden
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
Bestellinformationen:
Das “Good Laboratory Pipetting”-Kit enthält außerdem Proben für Finntip Flex für maximale Leistung und beste Ergonomie. Das Kit enthält ein “Good Laboratory Pipetting”-Handbuch mit umfassenden Informationen zum Pipettieren sowie zu Faktoren, die die Pipettierergebnisse beeinflussen.
Kompatibel mit:
Finntip, ART Spitze, HLT Spitze
Spezifikation
Divers | |
Finnpipette™ F1 | |
Finnpipette™ F1 | |
GLP-Kit |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.