Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP-Kits
Mit den modernen Pipetten, die maximierte Zuverlässigkeit und Komfort bieten, enthalten diese umfassenden Kits alles, was man zum Pipettieren braucht.
Marke: Thermo Scientific™ 4700865
Beschreibung
Diese Kits enthalten alles, was man zum Pipettieren benötigt. Das Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP-Kit (Good Laboratory Pipetting) enthält moderne Finnpipette F1 Pipetten, die mehr Bedienkomfort, hervorragende Leistung und einzigartige Funktionen bieten, wie eine einstellbare Fingerstütze und eine antimikrobielle Oberfläche.
Die Finnpipette F1 ist mit antimikrobieller Oberfläche und verstellsicherem Pipettierknopf ausgestattet. Jedes Komplettpaket enthält alles, was Sie zum Pipettieren nach GLP-Standards brauchen.- Drehbare Fingerstütze für erhöhte Ergonomie und besseren Komfort
- Verstellsicherer Pipettierknopf für einfache und sichere Volumeneinstellung
- Antimikrobielle Oberfläche für höhere Sicherheit
- Großes, gut ablesbares Display für erhöhte Ergonomie beim Ablesen
- Soft-Touch-Spitzenabwurf für leichten und mühelosen Spitzenabwurf
- 3 Thermo Scientific Finnpipetten von 1 bis 1.000 μl:
- Finnpipette F1, 1 bis 10 μl
- Finnpipette F1, 10 bis 100 μl
- Finnpipette F1, 100 bis 1.000 μl
- Finntip Flex Spitzen: 10, 1 x 96; 200, 1 x 96; 1.000, 1 x 96
- F-Halterung; F1 Stift; F1 Broschüre
- “Good Laboratory Pipetting”-Handbuch
- Reagenzienreservoir-Demopaket
- USB-Stick
- 4 Thermo Scientific Finnpipetten von 0,2 bis 1.000 μl:
- Finnpipette F1, 0,2 bis 2 μl
- Finnpipette F1, 2 bis 20 μl Universal
- Finnpipette F1, 20 bis 200 μl
- Finnpipette F1, 100 bis 1.000 μl
- Finntip Flex Spitzen: 10, 1 x 96; 200, 2 x 96; 1.000, 1 x 96
- F-Halterung; F1 Stift; F1 Broschüre
- “Good Laboratory Pipetting”-Handbuch
- Reagenzienreservoir-Demopaket
- USB-Stick
- 3 Thermo Scientific Finnpipetten von 10 bis 10.000 μl:
- Finnpipette F1, 10 bis 100 μl
- Finnpipette F1, 100 bis 1.000 μl
- Finnpipette F1, 1.000 bis 10.000 μl
- Finntip Flex Spitzen: 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96; FT 10 ml, 1 x 24
- F-Halterung; F1 Stift; F1 Broschüre
- “Good Laboratory Pipetting”-Handbuch
- Reagenzienreservoir-Demopaket
- USB-Stick
- 3 Thermo Scientific Finnpipetten von 10 bis 1.000 μl:
- Finnpipette F1, 2 bis 20 μl
- Finnpipette F1, 20 bis 200 μl
- Finnpipette F1, 100 bis 1.000 μl
- Flex Spitzen: (2) 200 μl, 10 x 96; 100 bis 1.000 μl, 10 x 96
- F-Halterung; F1 Stift; F1 Broschüre
- “Good Laboratory Pipetting”-Handbuch
- Reagenzienreservoir-Demopaket
- USB-Stick
Finntip, ART Spitze, HLT Spitze
Spezifikation
Finntip Flex Pipettenspitzen: 200, 1000, FT 10 ml | |
Divers | |
Finnpipette™ F1 | |
Finnpipette™ F1 | |
10 bis 10.000 μl |
Kit 3: Finnpipetten F1 10 – 100 μl, 100 – 1000 μl und 1 – 10 ml | |
Finntip: Flex Tips: 200, 1000 | |
1 | |
GLP-Kit |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.