Learn More
Thermo Scientific™ Finger Tite-Verbindungsstücke
Stellen Sie mit diesen Finger Tite-Verbindungsstücken zuverlässige, leckagefreie Verbindungen für optimale GC-Leistung sicher.
142.78 € - 377.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | TRACE GC Ultra und FOCUS GC-Geräte |
---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10584465
|
Thermo Scientific™
290ST130 |
Überwurfmutter |
142.78 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10177804
|
Thermo Scientific™
290ST131 |
Split/Splitless und MS-Starterkit | N/A | ||||||
10321485
|
Thermo Scientific™
290ST132 |
Split/Splitless und FID-Starterkit | N/A | ||||||
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Fingertight Verbindungsstücken zuverlässige, leckfreie Verbindungen für eine optimale GC-Leistung. Die perfekte Metall-auf-Metall-Dichtung verhindert Kontaminationen und erzeugt im Vergleich zu herkömmlichen Graphit-/Polymer-Ferrulen ein geringeres Hintergrundrauschen in Luft/Wasser. Sie sind auch mit einem heißen Injektor/Detektor einfach zu handhaben und erfordern keinen Werkzeugeinsatz. Anders als bei anderen Ferrulen müssen sie nach dem Einbau nicht nachgezogen werden.
Empfohlene Anwendung
- Thermo Scientific™ und Agilent™ GC-Geräte
- Verbindungsstücke für SSL- und MS-Systeme
Spezifikation
TRACE GC Ultra und FOCUS GC-Geräte |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.