Learn More
Thermo Scientific™ Finger Tite-Verbindungsstücke
Stellen Sie mit diesen Finger Tite-Verbindungsstücken zuverlässige, leckagefreie Verbindungen für optimale GC-Leistung sicher.
Marke:  Thermo Scientific™ 290ST131
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10177804
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Fingertight Verbindungsstücken zuverlässige, leckfreie Verbindungen für eine optimale GC-Leistung. Die perfekte Metall-auf-Metall-Dichtung verhindert Kontaminationen und erzeugt im Vergleich zu herkömmlichen Graphit-/Polymer-Ferrulen ein geringeres Hintergrundrauschen in Luft/Wasser. Sie sind auch mit einem heißen Injektor/Detektor einfach zu handhaben und erfordern keinen Werkzeugeinsatz. Anders als bei anderen Ferrulen müssen sie nach dem Einbau nicht nachgezogen werden.
Empfohlene Anwendung
  • Thermo Scientific™ und Agilent™ GC-Geräte
  • Verbindungsstücke für SSL- und MS-Systeme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Split/Splitless und MS-Starterkit
MS-Starterkit
TRACE GC Ultra und FOCUS GC-Geräte
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.