Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Mini Jumbo Toilet Roll, 60 mm Core
The Fine Touch 2 ply mini jumbo toilet roll provide a great solution for busy bathroom environments, they are both cost effective and economical whilst not compromising on quality. Available in a 300m option.
Marke:  Polyco Healthline PJTP150
77.09 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24146" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 30130279
  • 81.15 € / 12 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 2 ply
  • 60 mm solid core to allow compatibility with most dispensers
  • Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
  • Perforated sheets to allow single sheet dispensing and reduced wastage
toilet paper, cleaning, hygiene, janitorial
Spezifikation
Spezifikation
Toilet Paper
90 mm
150 m
White
3.54 in.
334.64 ft.
Paper
2-ply
Name des Produkts
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Mini Jumbo Toilet Roll, 60 mm Core > White, 2-ply