Learn More
Wheaton™ Pasteur-LDPE-Pipette mit Feinspitze
Pasteurpipette für einfache und sichere Flüssigkeitsmessung und -übertragung.
Marke:  Wheaton™ 711117F20S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16444999
  • 240.00 € / 1500 Stück
Verfügbar ab: 28-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Flüssigkeitstransfer
  • Entwickelt, um eine sichere Probenübertragung zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Nein
LDPE
20 μl
Saugbalg
102 mm
1 ml
CE-Zeichen
Steril
Nein
20/Pckg.