Learn More
Kartell™ Filtrations- und Vakuumexsikkatoren
BIOPHARMA
Entleerung bis auf 1 bar möglich, mit einem Verlust unter 0.03 mbar in 24 Stunden. Kartell™ Filtrations- und Vakuumexsikkatoren sind implosionssicher.
Marke:  Kartell™ 0055000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10365821
  • 154.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Transparente Abdeckung aus Polycarbonat dichtet mit einem in den Flansch der Polypropylenbasis eingesetzten O-Ring aus Neopren ab
  • Anfangsvakuum mit wenig Fett auf dem O-Ring aufgetragen
  • Abnehmbare Wanne zum Aufbewahren eines Trockenmittels
  • Inklusive Vakuum-Ablasshahn/Rückschlagventil
  • Durch den speziell gerillten Stopfen in der Baugruppe kann die Luft bei Bedarf sehr langsam wieder eindringen, um den Inhalt nicht zu beschädigen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen/Polycarbonat
2,15 L
135 mm
Je 1
190 mm
150 mm