Learn More
Kartell™ Filtrations- und Vakuumexsikkatoren
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8007238
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2,15 L
4,35 L
9,2 L
Höhe (metrisch):
190 mm
230 mm
300 mm
Innenhöhe (metrisch):
135 mm
175 mm
225 mm
Außendurchmesser (metrisch):
150 mm
200 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10365821
Marke: Kartell™ 0055000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entleerung bis auf 1 bar möglich, mit einem Verlust unter 0.03 mbar in 24 Stunden. Kartell™ Filtrations- und Vakuumexsikkatoren sind implosionssicher.
  • Transparente Abdeckung aus Polycarbonat dichtet mit einem in den Flansch der Polypropylenbasis eingesetzten O-Ring aus Neopren ab
  • Anfangsvakuum mit wenig Fett auf dem O-Ring aufgetragen
  • Abnehmbare Wanne zum Aufbewahren eines Trockenmittels
  • Inklusive Vakuum-Ablasshahn/Rückschlagventil
  • Durch den speziell gerillten Stopfen in der Baugruppe kann die Luft bei Bedarf sehr langsam wieder eindringen, um den Inhalt nicht zu beschädigen
Spezifikation
Material Polypropylen/Polycarbonat
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 2,15 L
Höhe (metrisch) 190 mm
Innenhöhe (metrisch) 135 mm
Außendurchmesser (metrisch) 150 mm