Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2 Festwinkelrotor
GREENER_CHOICE
Unterstützen Sie Mikrovolumen-Protokolle mit dem Festwinkelrotor, der mit einem Bioabdichtungsdeckel ausgestattet ist.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003664
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10707845
  • 3597.90 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für Mikrovolumen-Protokolle mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2 Festwinkelrotor.
Eigenschaften:
Fiberlite Rotor:
  • Verkürzte Laufzeiten bei höheren RZB-Werten dank Kohlefaserrotoren mit geringem Gewicht
  • Gewährleistet durch seine korrosions- und ermüdungsbeständige Ausführung die strukturelle Integrität
  • 15 Jahre Garantie
Bestellinformationen:
Röhrchenadapter sind separat (24/Satz) erhältlich; Ersatz-O-Ringe (021-489-021) sind ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, X3, Sorvall ST 40, Multifuge™ X1, X3, Megafuge 40, SL40 und Eppendorf™ 5810/5804 Serie, Sorvall Legend T+, Multifuge 3+ Serie, Sorvall Legend 23R, MR23i, Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen und Röhrchen
Hinweis:
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fiberlite F21-48 x 2 Festwinkelrotor für Thermo Scientific Sorvall Legend X1, X3, Sorvall ST 40
48 x 2 ml
15.200 U/min
455
11 mm
45°
Ja
Festwinkelrotor
25.055 × g
5,1 cm
50 mm
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge
Aerosoldichter Deckel
Energieeffizient, weniger Abfall
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2 Festwinkelrotor > Für Thermo Scientific Sorvall Legend X1, X3, Sorvall ST 40