Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F20-12 x 50 LEX Festwinkelrotor
Führen Sie subzelluläre Trennungen mit einem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F20-12 x 50 LEX Festwinkel-Kohlefaserrotor mit verbesserter Ergonomie und mehr Leistung durch.
Marke: Thermo Scientific™ 096-124375
Beschreibung
Führen Sie subzelluläre Trennungen mit einem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F20-12 x 50 LEX Festwinkel-Kohlefaserrotor mit verbesserter Ergonomie und mehr Leistung durch. Die leichten Kohlefasern und die innovative Bauweise ermöglichen einzigartige Rotorvarianten, die mit Metall nicht möglich sind. Die korrosions- und ermüdungsbeständige Bauweise sichert die Strukturfestigkeit der Rotoren und sorgt für eine unvergleichliche Beständigkeit.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel:- Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter drei Sekunden
- Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
- Kein Werkzeug erforderlich
- Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Thermo Scientific™ Auto-ID™ sofortige Rotoridentifizierung:
- Sofortige Identifizierung eines Rotors
- Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
- Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff:
- Beschleunigt und vereinfacht das Anbringen des Rotordeckels und sorgt gleichzeitig für eine sichere Befestigung des Deckels
- Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren sowie weitere Verbesserung durch leichtgewichtiges Design
Spezifikation
Fiberlite F20-12 x 50 LEX Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
51.428 × g | |
115 mm | |
455 | |
29 mm | |
Sorvall LYNX 6000 und 4000 Superspeed-Zentrifugen | |
Ja |
Kohlefaserverbundmaterial | |
12 x 50 ml | |
20.000 U/min | |
56 mm | |
115 mm | |
11,5 lb. (5,25 kg) | |
25° |