Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 40/50 VIS- und UV/VIS-Spektralphotometer
Für Ausbildungslabore oder Experten im Bereich Qualitätskontrolle, die robuste, anwenderfreundliche und softwarefähige UV-VIS-Spektralphotometrie benötigen.
Marke: Thermo Scientific™ 840-297300
4759.50 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie mit den robusten Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Vis und GENESYS 40 Vis-Spektralphotometern Routinemessungen zur Qualitätskontrolle oder im Chemieunterricht durch. Diese Geräte sind für die Messung mit Einzelküvetten konzipiert und weisen eine geneigte Oberfläche zum Ablaufen von verschütteten Flüssigkeiten und eine abwaschbare Probenkammer auf. Mit 7 Zoll Touchscreen-Oberfläche, lokaler Steuerungssoftware (kein PC erforderlich) und optionalem WLAN sind das GENESYS 50 UV-Vis bzw. das GENESYS 40 Vis-Spektralphotometer die ideale Wahl für tägliche Probenahmen.
Das GENESYS 50 ist ein Zweistrahl-UV-Vis-Spektralphotometer für Einzelküvetten, das alle Spezifikationen für entscheidende Anwendungen der Qualitätskontrolle und präzise chemische Messungen erfüllt. Das GENESYS 40 Zweistrahl-Vis-Spektralphotometer ist eine Version dieser Geräteklasse im sichtbaren Spektralbereich. Beide bieten eine Datenauflösung von 0.2 nm bis 5 nm.
Merkmale:
- 7 Zoll Touchscreen-Benutzeroberfläche mit hoher Auflösung
- Lokale Steuerung für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit
- Netzwerkfähig (WLAN-Adapter erhältlich)
- Große Probenkammer mit Zugang von vorne
Entwickelt für:
- Chemielabors
- Routinemessungen
- Anforderungen mit mittlerem Durchsatz
Spezifikation
±0,005 A | |
Einzelner USB-A Duplex USB-A Datenexport zum Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter, verfügbar Druckfunktion über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter verfügbar |
|
Zwei Silizium-Fotodioden | |
35,5 x 38,5 x 19,5 cm | |
5 nm | |
(Bei 500 nm nach 1 Stunde Aufwärmen) < 0,0010 A/Std. | |
Probenkonzentration | |
>1000 Std. | |
Zweistrahl | |
-3 bis +5A | |
±0,001 A bei 1 A, gemessen bei 1,0 A bei 546 nm | |
Automatisch – bis zu 1800 nm/min | |
2 Jahre standardmäßig mit 1 Jahr Verlängerung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum | |
0,2 nm; 0,5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm | |
7,5 kg |
Von oben, vorne oder seitlich zugänglich Für Zellen bis zu 100 mm geeignet Erhältliches Zubehör für Reagenzgläser mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm und 150 mm Höhe Abnehmbarer, waschbarer Probenraumeinsatz mit magnetischer Positionierung und Niederhalter |
|
GENESYS 40 sichtbares Spektralphotometer, EU-Netzkabel | |
Hochauflösender 7 Zoll-Farb-Touchscreen, fest, 800 x 1280 Pixel | |
Wolfram-Halogenlampe | |
325 bis 1100 nm | |
Externer AC-zu-DC-Wandler. Automatische Spannungs- und Frequenzeinstellung (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz | |
Touchscreen | |
(RMS bei 500 nm 60 aufeinander folgenden Messungen) ≤0,00020 A bei 0 A bei 260 und 500 nm ≤0,00030 A bei 1 A bei 260 und 500 nm ≤0,00040 A bei 2 A bei 260 und 500 nm |
|
±0,002 A bei 0,5 A; ±0,004 A bei 1,0 A; ±0,008 A bei 2,0 A | |
-3 A bis +3,5 A | |
Drucker zum Aufstecken verfügbar | |
< 0,05 % T bei 340 nm und 400 nm | |
±0,5 nm | |
<± 0,2 nm |