Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml-Flaschen Artikelnummer.: 15840134
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml-Flaschen
Artikelnummer. 15840134
Polycarbonat
Click to view available options
Material:
Polycarbonat
Polypropylen
Artikelnummer. 15840134
Marke: Thermo Scientific™ 0101492
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Fiberlite Flaschen vereinen einen Nalgene Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite Kappenverschluss. Diese Flaschen sind für Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed und Bios A Großraumzentrifugen erhältlich
Thermo Scientific™ 1000 ml-Fiberlite Flaschen vereinen einen Nalgene Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite Verschluss. Diese Flaschen sind für Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed und Bios A Großraumzentrifugen erhältlich
Eigenschaften
  • PPCO & PC
  • Längere Lebensdauer im Vergleich zu früheren Thermo Scientific Flaschen - hält 100 Zyklen lang (Kappen + Flaschen)
  • Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
  • Die maximalen Drehzahlen passen zu den Rotoren
  • Das ergonomische Design des Komfortgriffs erleichtert die Handhabung und Entnahme von Flaschen
Zertifizierungen
Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 mL
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Polycarbonat
Anzahl pro Packung 2 St./Packung
Produktlinie Fiberlite
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch
Graduated Nein
Form Rund
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial Polycarbonat
Verschlusstyp Dichtungsverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer870016 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/03/2025 Catalog Number010-1492
Chargennummer855250 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/11/2024 Catalog Number010-1492
Chargennummer838592 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/07/2024 Catalog Number010-1492
Chargennummer809580 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/02/2024 Catalog Number010-1492
Chargennummer808423 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/02/2024 Catalog Number010-1492
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml-Flaschen >