Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 500 ml-Flasche
Beschreibung
Thermo Scientific™ 500 ml-Fiberlite Flaschen vereinen einen Nalgene Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite Verschluss. Diese Flaschen werden für den Thermo Scientifi&trade, Sorvall™ LYNX Superspeed erhältlich sein.
Eigenschaften
• PPCO oder PC
• Längere Lebensdauer im Vergleich zu früheren Thermo Scientific Flaschen - hält 100 Zyklen lang (Kappen + Flaschen)
• Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
• Die maximalen Drehzahlen passen zu den Rotoren
• Das ergonomische Design des Komfortgriffs erleichtert die Handhabung und Entnahme von Flaschen
Zertifizierungen
Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Enthält | Gas chromatograph, split/splitless inlet, FID, auxiliary valve oven, 4-port valve, two 6-port valves, and columns |
| Material | Polypropylen |
| Produktlinie | Fiberlite |
| Volumen bis Rand (metrisch) | 500 ml |
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch |
| Graduated | Nein |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |