Learn More
Thermo Scientific™ Lagerboxen aus Hartfaser (farbig)
Nutzen Sie wasserabweisende Thermo Scientific™ Boxen aus Hartfaser zur Lagerung verschiedener Probengefäße in Ultra-Tiefkühltruhen oder Geräten zur Kryokonservierung.
55.00 €
Spezifikation
Material | Hartfaserplatte |
---|---|
Form | Quadratisch |
Typ | Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultra-Tiefkühlgerät |
Menge | 12/Packung, 12/Karton |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15300411
|
Thermo Scientific™
1950884 |
Wasserabweisende Kryo-Box aus Hartfaserkarton (2 Zoll) | Schwarz |
55.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15380401
|
Thermo Scientific™
1950883 |
Wasserabweisende Kryo-Box aus Hartfaserkarton (2 Zoll) | Blau |
55.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15360401
|
Thermo Scientific™
1950882 |
Wasserabweisende Kryo-Box aus Hartfaserkarton (2 Zoll) | Grün |
55.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15340401
|
Thermo Scientific™
1950881 |
Wasserabweisende Kryo-Box aus Hartfaserkarton (2 Zoll) | Gelb |
55.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15380391
|
Thermo Scientific™
1950879 |
Wasserabweisende Kryo-Box aus Hartfaserkarton (2 Zoll) | Rosa |
55.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15360391
|
Thermo Scientific™
1950878 |
Wasserabweisende Kryo-Box aus Hartfaserkarton (2 Zoll) | Divers |
55.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15320401
|
Thermo Scientific™
1950880 |
2 in. (50 mm) wasserabweisende Hartfaserbox | Rot |
55.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Nutzen Sie wasserabweisende Thermo Scientific™ Lagerboxen aus Hartkarton zur Lagerung verschiedener Probengefäße in Ultra-Tiefkühlgeräten oder Geräten zur Kryokonservierung. Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 12 Stück in den Farben gelb, rosa, rot, blau, grün oder verschiedene Farben gemischt. Unterteilungen sind separat erhältlich.
- Robuste, wasserabweisende Boxen aus Hartfaser mit Deckel für die Probenlagerung
- Erhältlich in 2 in. Höhe (5 cm)
Bestellinformationen:
Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 12 Stück in den Farben gelb, rosa, rot, blau, grün oder verschiedene Farben gemischt. Unterteilungen sind separat erhältlich.
Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 12 Stück in den Farben gelb, rosa, rot, blau, grün oder verschiedene Farben gemischt. Unterteilungen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Hartfaserplatte | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
12/Packung, 12/Karton | |
5 in. | |
5 in. | |
2 in. |
Quadratisch | |
Ultra-Tiefkühlgerät | |
5 x 5 x 2 in. (12,7 x 12,7 x 5 cm) | |
12,7 cm | |
12,7 cm | |
5 cm |