Learn More
Thermo Scientific™ Lagerboxen aus Hartfaser (farbig)
Nutzen Sie wasserabweisende Thermo Scientific™ Boxen aus Hartfaser zur Lagerung verschiedener Probengefäße in Ultra-Tiefkühltruhen oder Geräten zur Kryokonservierung.
Marke: Thermo Scientific™ 1950880
52.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21942" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70650kg
Beschreibung
Nutzen Sie wasserabweisende Thermo Scientific™ Lagerboxen aus Hartkarton zur Lagerung verschiedener Probengefäße in Ultra-Tiefkühlgeräten oder Geräten zur Kryokonservierung. Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 12 Stück in den Farben gelb, rosa, rot, blau, grün oder verschiedene Farben gemischt. Unterteilungen sind separat erhältlich.
- Robuste, wasserabweisende Boxen aus Hartfaser mit Deckel für die Probenlagerung
- Erhältlich in 2 in. Höhe (5 cm)
Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 12 Stück in den Farben gelb, rosa, rot, blau, grün oder verschiedene Farben gemischt. Unterteilungen sind separat erhältlich.
Bestellinformation
Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 12 Stück in den Farben gelb, rosa, rot, blau, grün oder verschiedene Farben gemischt. Unterteilungen sind separat erhältlich.
Spezifikation
2 in. (50 mm) wasserabweisende Hartfaserbox | |
Hartfaserplatte | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
Enthält keine Trennelemente | |
5 x 5 x 2 in. (12,7 x 12,7 x 5 cm) | |
12,7 cm | |
12,7 cm | |
5 cm |
Rot | |
Quadratisch | |
Ultra-Tiefkühlgerät | |
12/Packung, 12/Karton | |
5 in. | |
5 in. | |
2 in. | |
0,5 kg |