Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 1 armiger flexibler Lichtleiter
Die unterschiedlichen Beleuchtungsverfahren sowie Fernbeleuchtung ermöglichen hohe Flexibilität In einer schwarzen Metall-PVC-Ummantelung.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 155205
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15763012
  • 432.00 € / 1 Einheit
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Flexibler Lichtleiter mit umweltfreundlicher Puravis Faseroptik. Hohe Flexibilität für unterschiedliche Beleuchtungstechniken sowie zur Fernbeleuchtung; zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED oder KL2500LED
Spezifikation
Spezifikation
Lichtleiter aus Glasfaser
4,5 mm
Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
5.2 ft.
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser
Aktivfaserbündel Ø = 2 x 4,5 mm, Außenmantel Ø = 2 x 9,8 mm, Lichtquellenadapter Ø = 10 mm
4.5 mm
Doppelter Lichtleiter
1600 mm