Learn More
FFP2-Einweg-Atemschutzmaske
FFP2-Einweg-Atemschutzgerät zum Schutz vor Einatmen von Tröpfchen und Partikeln. Erhältlich mit Kopfband und ohne Ausatemventil.
Marke:  Medicom M52014-WH
13.29 EUR gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17125302
  • 93.70 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Konformität
Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen für Gesundheit und Sicherheit gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung.
Beschreibung
Beschreibung
  • Geprüftes und zertifiziertes FFP2 Einweg-Atemschutzgerät
  • Ohne Ausatemventil
  • Die Kopfbänder sorgen für eine sicherere, festere und bequemere Passform
  • Die Kopfbänder machen das Tragen von Brillen bequemer und ermöglichen gutes Kompatibilität mit verschiedenen Augenschutzprodukten
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR
Ja
Gesichtsstück: Polypropylen; Kopfband: synthetisches Gummi; Nasenteil: Metall und Polypropylen
Universal
Großpackung
Faltbare Partikel-Atemschutzmaske
FFP2 NR
Partikel-Atemschutzmaske mit doppelten Kopfbändern
Nein
Unsteril
Dokumentation
Flyers
Brochures
Product Information
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehr
    Aktionscode: 24131
    Gültig bis zum2025-07-08
    Neues Angebot
    Jetzt kaufen
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24096, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24096
    Gültig bis zum2025-05-16
    Tage
    18
    Stunden
    13
    Minuten
    33
    Sekunden
    50
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 21/04/2025 und dem 16/05/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
FFP2-Einweg-Atemschutzmaske > Großpackung