Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Tet system approved, US origin
Gibco Tet system-approved FBS is formulated for cell culture applications using tetracycline- and tetracycline derivative-regulated gene expression systems.
130.00 € - 1014.00 €
Spezifikation
Klassifikation | Premium |
---|---|
Inhalt und Lagerung | < -10 °C |
Spezies | Rind/Bovine |
Zelltyp | Zur Verwendung für eine Vielzahl von Zellarten, insbesondere für empfindliche Zelllinien |
Age | Fötal |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16846796
|
Gibco™
A4736101 |
50 mL | Flasche |
130.00 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16856796
|
Gibco™
A4736201 |
500 mL | Flasche |
1014.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Gibco Tet system-approved FBS is formulated for cell culture applications using tetracycline- and tetracycline derivative-regulated gene expression systems. Cell-based assays that detect the presence of tetracycline and tetracycline analogs are used to select FBS that delivers the highest range of induction.
- Designed to ensure the absence of detectable tetracycline and its derivatives that may interfere with accurate regulation of gene expression
- Functional testing provides confidence that unintended tetracyline gene expression will not result
- Sera Category: Specialty
Spezifikation
Premium | |
Rind/Bovine | |
Fötal | |
Tet-System-zugelassen | |
Steril | |
Erfüllt die USP/EP-Richtlinien mit bis zu 91 harmonisierten Qualitätsspezifikationsprüfungen | |
Nachhaltige Verpackung | |
Premium |
< -10 °C | |
Zur Verwendung für eine Vielzahl von Zellarten, insbesondere für empfindliche Zelllinien | |
Vereinigte Staaten | |
Fötales Kälberserum | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
< 5 EU/ml | |
<15 mg/dl | |
Gefroren/Trockeneis |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 3 Jahre