Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Vereinigte Staaten von Amerika
GREENER_CHOICE
Verwendung für die generelle Zellkultivierung mit üblichen Zelllinien
Marke:  Gibco™ A3160501
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15575309
  • 84.50 € / 50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Wenn Sie eine(r) der mehr als 80 % der Forscherinnen und Forscher sind, die ihre FBS in konische 50 ml-Röhrchen aliquotieren, wird sich Ihr Leben zum Besseren ändern. Durch den Transfer Ihrer FBS verlieren Sie die Kontrolle über Ihre Zeit, Ihr Kontaminationsrisiko und Ihre Volumenkonsistenz. Es verschwendet auch wertvolles Material.
Das neue Gibco™ One Shot™ FBS 50 ml-Flaschendesign macht Aliquotieren und die damit einhergehende Variabilität überflüssig. Und das verbessert Ihre Chancen auf konsistente Ergebnisse.
Produktmerkmale:
  • weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
  • Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
  • Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
  • Mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett erhalten Sie alle Informationen, die Sie benötigen
  • Erzeugt 33 % weniger Abfall als Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Fötal
Vereinigte Staaten
One Shot
50 mL
Steril
≤10 EU/mL
Qualifiziert
gefroren
Fötales Kälberserum, qualifiziert, One Shot™-Format, Vereinigte Staaten
Rind
Flüssig
Fötales Kälberserum
Standard (sterilfiltriert)
Dreifach gefiltert, 0.1 μm
≤25 mg/dl
One Shot™
Videos
  • Gibco One Shot FBS 50mL bottle
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Gibco One Shot FBS 50mL bottle
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Brochures
    Reference Materials
    Vector Information
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2466386RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3160502,A3160501
    Chargennummer2466386RP_SG Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3160502,A3160501
    Chargennummer2499327RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3160502,A3160501
    Chargennummer2560071RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3160502,A3160501
    Chargennummer2560768RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3160502,A3160501
    Name des Produkts
    Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Vereinigte Staaten von Amerika > 50 ml