Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Vereinigte Staaten von Amerika
Verwendung für die generelle Zellkultivierung mit üblichen Zelllinien
84.50 € - 760.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
---|---|
Age | Fötal |
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Fötales Kälberserum |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15575309
![]() |
Gibco™
A3160501 |
50 mL | One Shot |
84.50 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15585309
![]() |
Gibco™
A3160502 |
10 x 50 mL | One Shot | N/A | ||||||
11570636
![]() |
Gibco™
26140087 |
100 mL | Flasche | N/A | ||||||
Beschreibung
- Verwendung für die generelle Zellkultivierung mit üblichen Zelllinien
- Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
- Endotoxin-Gehalt: < 10 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: < 25 mg/dl
- Herkunft: Vereinigte Staaten
- ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
- Für die In-vitro-Diagnostik gekennzeichnet (konform mit höchsten USP-Sterilitätsstandards)
- Dreifach gefiltert auf 0,1 μm
- Gibco™ Flaschen sind unter Abzugshauben leichter zu verwenden, reduzieren das Kontaminationsrisiko und unterstützen bei der konsistenteren Züchtung von Zellkulturen
- Der Abziehaufkleber auf dem Etikett ermöglicht eine praktische Referenz auf die in der Labordokumentation Chargennummer und Verfallsdatum im Laborheft
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Vereinigte Staaten | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
≤10 EU/mL | |
Qualifiziert |
Fötal | |
Flüssig | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
≤25 mg/dl | |
gefroren |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Vereinigte Staaten von Amerika