Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, hitzeinaktiviert, USA
Seren für Spezialforschung und spezifische Assays
Marke: Gibco™ A3840101
75.53 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21878" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Liefert einen ausgezeichneten Wert für Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
- Hat das Vertrauen der Forscher mit gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung gewonnen, die dem Forschungsbedarf und den Budgetanforderungen gerecht wird
- Bei hitzeinaktiviertem Serum entfallen die zahlreichen zur Wärmeaktivierung notwendigen Schritte
- Verbessert Produktintegrität und -konsistenz, da die Wärmeinaktivierung in einer kontrollierten Umgebung erfolgt
- ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
- Für die In-vitro-Diagnostik gekennzeichnet (konform mit höchsten USP-Sterilitätsstandards)
Weitere Informationen
- Serumkategorie: Value Plus (Leistung)
- Serum für die allgemeine Zellkultivierung mit üblichen Zelllinien
- Dreifach gefiltert auf 0,1 µm
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 10 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: ≤ 25 mg/dl
- Herkunft: Vereinigte Staaten
Vorteile des One-Shot-Formats
- weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
- Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
- Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
- Kein Missgeschick bei der Markierung mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett, das alle Informationen enthält, die Sie benötigen
- 33 % weniger Abfall als bei Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤-10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Fötal | |
Vereinigte Staaten | |
One Shot | |
50 ml | |
Steril | |
≤ 10 EU/ml | |
Qualifiziert | |
gefroren |
Fötales Kälberserum, Hitze-inaktiviert, qualifiziert, One-Shot™, Vereinigte Staaten | |
Rind | |
Liquid | |
Fötales Kälberserum | |
hitzeinaktiviert | |
Dreifach gefiltert, 0,1 µm | |
≤ 25 mg/dl | |
One Shot™ |