Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, hitzeinaktiviert, USA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919345
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flasche
One Shot
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15828947
Marke: Gibco™ A3840102
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Seren für Spezialforschung und spezifische Assays
  • Liefert einen ausgezeichneten Wert für Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
  • Hat das Vertrauen der Forscher mit gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung gewonnen, die dem Forschungsbedarf und den Budgetanforderungen gerecht wird
  • Bei hitzeinaktiviertem Serum entfallen die zahlreichen zur Wärmeaktivierung notwendigen Schritte
  • Verbessert Produktintegrität und -konsistenz, da die Wärmeinaktivierung in einer kontrollierten Umgebung erfolgt
  • ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
  • Für die In-vitro-Diagnostik gekennzeichnet (konform mit höchsten USP-Sterilitätsstandards)
Weitere Informationen
  • Serumkategorie: Value Plus (Leistung)
  • Serum für die allgemeine Zellkultivierung mit üblichen Zelllinien
  • Dreifach gefiltert auf 0,1 µm
  • Endotoxin-Gehalt: ≤ 10 EU/ml
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤ 25 mg/dl
  • Herkunft: Vereinigte Staaten
Vorteile des One-Shot-Formats
  • weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
  • Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
  • Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
  • Kein Missgeschick bei der Markierung mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett, das alle Informationen enthält, die Sie benötigen
  • 33 % weniger Abfall als bei Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Beschreibung Fötales Kälberserum, hitzeinaktiviert, qualifiziert, One-Shot™, Vereinigte Staaten
Spezies Rind
Age Fötal
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Flüssig
Format One Shot
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 10 x 50 mL
Serum Treatment hitzeinaktiviert
Sterilität Steril
Sterilization Method Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Verarbeitung Dreifach gefiltert bei 0,1 μm
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/mL
Hitzeinaktiviert Yes
Hämoglobin-Konzentration ≤25 mg/dl
Reinheits- oder Qualitätsgrad Qualifiziert
Produktlinie One Shot
Versandbedingung gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.