Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, exosomarm, im One Shot™-Format
GREENER_CHOICE
Gibco™ Exosom-armes FKS optimiert und standardisiert Zellkulturarbeitsabläufe für die Exosomforschung. Es ist gebrauchsfertig und leistungsgetestet, spart Zeit und ermöglicht optimale Exosompräparate.
Marke:  Gibco™ A2720801
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15434573
  • 1532.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • ultrarein
  • Steril
  • US-Herkunft
  • >90 % depletiert
  • Verringert Variabilität
  • Leistung ohne Beeinträchtigung des Zellwachstums
  • Vollständige Qualitätstests für Sterilität, Mykoplasma, Leistung und Endotoxin
  • Speziell für die Exosom-Forschung entwickelt
Anwendungen:
Exosomforschung, Immunologie, Krebs
Recommended Storage
Can be thawed and refrozen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Vereinigte Staaten
Flasche
500 mL
Steril
Fötal
Flüssig
Fötales Kälberserum
Exosomarm
gefroren
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2465951RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
Chargennummer2597376P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
Chargennummer2594646P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
Chargennummer2631751RP_SG Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
Chargennummer2634264RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
Name des Produkts
Gibco™ Fötales Kälberserum, exosomarm, im One Shot™-Format > 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.