Learn More
Thermo Scientific™ Taq DNA-Polymerase, rekombinant (5 U/μl)
Optimieren Sie Ihre routinemäßige PCR mit dieser hochthermostabilen DNA-Polymerase.
57.75 € - 1752.00 €
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
---|---|
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Produkttyp | Taq DNA-Polymerase (rekombinant) (5 E/μl) |
Versandbedingung | Dry Ice |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10374980
|
Thermo Scientific™
EP0401 |
100 Einheiten |
57.75 €
100 Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10733941
|
Thermo Scientific™
EP0402 |
500 Einheiten |
234.00 €
500 Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10349509
|
Thermo Scientific™
EP0405 |
5 x 500 Einheiten |
1058.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10272580
|
Thermo Scientific™
EP0406 |
10 x 500 Einheiten |
1752.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Optimieren Sie routinemäßige PCR mit dieser hochthermostabilen DNA-Polymerase.
Thermo Scientific™ Taq DNA-Polymerase ist eine hochthermostabile DNA-Polymerase aus dem thermophilen Bakterium Thermus aquaticus. Das Enzym katalysiert 5'→3' DNA-Synthese, hat keine nachweisbare 3'→5' Exonuklease- (Korrektur-)aktivität und besitzt eine geringe 5'→3' Exonukleaseaktivität. Zudem besitzt die Taq DNA Polymerase Deoxynukleotidyltransferaseaktivität, die häufig zusätzliche Adenine an das 3-Ende von PCR-Produkten anhängt. Rekombinante Taq-DNA-Polymerase eignet sich ideal für standardmäßige PCR mit Templates bis zu einer Länge von 5 kb.
Der PCR-Mastermix ist eine 2fach konzentrierte Lösung aus Taq-DNA-Polymerase, dNTPs und allen für eine PCR erforderlichen Komponenten, außer DNA-Template und Primern. Dieser Mastermix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung nur wenige Pipettierschritte benötigt werden. Der Mix ist für eine effiziente und reproduzierbare PCR optimiert.
Besondere Eigenschaften
- Thermostabile Halbwertzeit beträgt mehr als 40 Min. bei 95 °C
- Erzeugt PCR-Produkte mit 3'-dA-Überhängen
- Mit zwei Puffern geliefert -10X Taq-Puffer mit KCl und 10X Taq-Puffer mit (NH4)2SO4. Letzteres ermöglicht eine PCR bei einem breiten Spektrum von Magnesiumkonzentrationen und verringert unspezifisches Priming
- Bindet modifizierte Nukleotide ein (z. B. Biotin-, Digoxigenin-, Aminoallyl-, fluoreszierend markierte Nukleotide)
Spezifikation
Niedrig | |
Standard | |
Dry Ice | |
5 U/μL | |
Nein | |
Separate Komponenten |
Taq DNA-Polymerase | |
Taq DNA-Polymerase (rekombinant) (5 E/μl) | |
Standard-PCR | |
1 X | |
3'-A |
Dieses Produkt ist in einigen Ländern patentrechtlich geschützt. Der Erwerb des Produktes in diesen Ländern umfasst eine nicht übertragbare, beschränkte Lizenz zur ausschließlichen Verwendung der gekauften Menge des Produkts für interne Forschungsanwendungen des Käufers.