Learn More
Thermo Scientific™ RevertAid Erststrang-cDNA-Synthesekit
Führen Sie mit diesem kompletten Synthesesystem eine effiziente Synthese von Erststrang-cDNA aus RNA-Matrizen durch.
101.00 € - 381.00 €
Specifications
Inhalt und Lagerung | Das RevertAid First Strand cDNA-Synthese-Kit enthält RevertAid Reverse Transkriptase, RiboLock RNase-Inhibitor, 5X Reaktionspuffer, dNTP-Mix, Oligo(dT)18-Primer, Random-Hexamer-Primer, GAPDH-Kontroll-RNA, 10 μmol GAPDH-Vorwärtsprimer, 10 μmol GAPDH-Rückwärtsprimer und nukleasefreies Wasser. Bei -20 °C lagern. |
---|---|
Format | Kit |
Reaktionsgeschwindigkeit | 60 min |
Verfahren | Reverse Transkription |
Optimale Reaktionstemperatur | 42 °C |
Product Code | Brand | Anzahl Reaktionen | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Anzahl Reaktionen | Price | Quantity & Availability | |||||
10680471
|
Thermo Scientific™
K1621 |
20 Reaktionen |
101.00 €
20 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10387979
|
Thermo Scientific™
K1622 |
100 Reaktionen |
381.00 €
100 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
Das RevertAid Erststrang cDNA-Synthesekit ist ein Komplettsystem für die effiziente Synthese von Erststrang-cDNA aus RNA-Templates. Das Kit eignet sich für die Synthese von cDNA bis zu 13 kb. Der im Kit enthaltene RiboLock RNase-Inhibitor schützt RNA-Templates wirksam vor Abbau.
Das RevertAid Erststrang-cDNA-Synthese-Kit enthält sowohl Oligo(dT)18- als auch Random-Hexamer-Primer. Der Oligo(dT)18-Primer bindet selektiv an den Poly(A)-Schwanz der mRNA. Für Random-Hexamer-Primer ist ein Poly(A)-Ende nicht erforderlich. Sie können daher auch für die Transkription der Bereiche am 5'-Ende der mRNA oder für die cDNA-Synthese von RNA-Arten ohne Poly(A)-Ende (z. B. MikroRNAs) verwendet werden. Es können auch genspezifische Primer eingesetzt werden.
Besondere Merkmale
- Erststrang-cDNA in voller Länge bis zu 13 kb
- Optimale Reaktionstemperatur von 42 °C
- Komplettkit – alle Komponenten für die RT-Reaktion sind im Kit enthalten.
Specifications
Das RevertAid First Strand cDNA-Synthese-Kit enthält RevertAid Reverse Transkriptase, RiboLock RNase-Inhibitor, 5X Reaktionspuffer, dNTP-Mix, Oligo(dT)18-Primer, Random-Hexamer-Primer, GAPDH-Kontroll-RNA, 10 μmol GAPDH-Vorwärtsprimer, 10 μmol GAPDH-Rückwärtsprimer und nukleasefreies Wasser. Bei -20 °C lagern. |
|
60 min | |
42 °C | |
Ja | |
RT-PCR | |
Separate Komponenten | |
Bis 13 kb |
Kit | |
Reverse Transkription | |
RevertAid | |
Trockeneis | |
Erststrang-cDNA | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.