Learn More
Thermo Scientific™ RevertAid Erststrang-cDNA-Synthesekit
Artikelnummer. 10387979 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
20 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
Artikelnummer. 10387979
Marke: Thermo Scientific™ K1622
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Führen Sie mit diesem kompletten Synthesesystem eine effiziente Synthese von Erststrang-cDNA aus RNA-Matrizen durch.
Das RevertAid Erststrang cDNA-Synthesekit ist ein Komplettsystem für die effiziente Synthese von Erststrang-cDNA aus RNA-Templates. Das Kit eignet sich für die Synthese von cDNA bis zu 13 kb. Der im Kit enthaltene RiboLock RNase-Inhibitor schützt RNA-Templates wirksam vor Abbau.
Das RevertAid Erststrang-cDNA-Synthese-Kit enthält sowohl Oligo(dT)18- als auch Random-Hexamer-Primer. Der Oligo(dT)18-Primer bindet selektiv an den Poly(A)-Schwanz der mRNA. Für Random-Hexamer-Primer ist ein Poly(A)-Ende nicht erforderlich. Sie können daher auch für die Transkription der Bereiche am 5'-Ende der mRNA oder für die cDNA-Synthese von RNA-Arten ohne Poly(A)-Ende (z. B. MikroRNAs) verwendet werden. Es können auch genspezifische Primer eingesetzt werden.
Das Kit umfasst RevertAid Reverse Transkriptase, die im Vergleich zur reversen AMV-Transkriptase eine niedrigere RNase-H-Aktivität aufweist. Der im Kit enthaltene rekombinante RiboLock RNase-Inhibitor schützt die RNA-Matrize wirksam vor Abbau. Er ist vollständig kompatibel mit der reversen Transkriptionsreaktion, da er die Aktivität bis zu einer Temperatur von 55 °C aufrecht erhält. Der Oligo(dT)18-Primer bindet selektiv an den Poly(A)-Schwanz der mRNA. Für die Random-Hexamer-Primer ist die Gegenwart von Poly(A) nicht erforderlich. Daher können sie für die Transkription der 5-Endregionen von mRNA oder die cDNA-Synthese mittels RNA ohne Poly(A)-Schwanz (z. B. MikroRNA) verwendet werden. Es können auch genspezifische Primer eingesetzt werden. Der erste Strang der cDNA kann direkt als Templat bei der PCR (siehe RT-PCR-Protokoll), RT-PCR oder Synthese von Zweitstrang-cDNA (siehe Protokoll) eingesetzt werden.
  • Erststrang-cDNA in voller Länge bis zu 13 kb
  • Höhere Reaktionstemperaturen im Bereich von 42 bis 50 °C
  • Rekombinanter RiboLock RNase-Inhibitor im Lieferumfang enthalten
  • Komplett—Oligo(dT)18 und Random-Hexamer-Primer sind im Kit enthalten
Empfohlen für:
cDNA-Erststrangsynthese für RT-PCR und Real-Time RT-PCR (1, 2); Erstellung von Bibliotheken von Volllängen-cDNA; Herstellung von Sonden für die Hybridisierung; aRNA-Synthese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung
• RevertAid Reverse Transkriptase
• RiboLock RNase-Inhibitor
• 5X-Reaktionspuffer
• dNTP-Mix
• Oligo(dT)18-Primer
• Random Hexamer-Primer
• Kontroll-GAPDH RNA
• GAPDH-Vorwärtsprimer (10 μM)
• Reverse GAPDH-Primer (10 μM)
• Nuclease-freies Wasser
Lagerung bei –20 °C.
Format Kit
Reaktionsgeschwindigkeit 60 min
Verfahren Reverse Transkription
Optimale Reaktionstemperatur 42 °C
Menge 100 reactions
Reverse Transkriptase RevertAid
Ribonuklease-H-Aktivität Ja
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Endprodukttyp cDNA (Erststrang)
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Reaktionsformat Separate Komponenten
Reagenztyp Reverse Transkription
Größe (Endprodukt) Bis zu 13 kb
Ausgangsmaterial RNA