Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Mikrokit zur RNA-Reinigung und -Konzentration
Führen Sie mit diesem Kit eine schnelle und effiziente Aufkonzentration von vorgereinigten RNA-Proben durch.
233.00 € - 886.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Format Zentrifugationssäule
Isolation Technology Zentrifugationssäule
Aufreinigungszeit 5 min
Probentyp RNA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13203159
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
K0841
50 Aufreinigungen
233.00 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13213159
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
K0842
250 Aufreinigungen
886.00 €
250 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das GeneJET RNA-Aufreinigungs- und Aufkonzentrations-Micro-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufkonzentration von vorgereinigten RNA-Proben sowie für die RNA-Reinigung nach der Behandlung mit DNase I und anderen enzymatischen Reaktionen entwickelt.
Das Kit vereint den Komfort der Spin-Säulen-Technologie mit den selektiven Bindungseigenschaften einer Silika-Membran, wodurch die Notwendigkeit für den langwierigen Umgang mit Harzen oder für toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen entfällt.
Besondere Eigenschaften
  • Fortschrittliches Säulendesign – einfach zu öffnen, zu beladen und zu handhaben.
  • Eluieren Sie in einem Volumen von 6 bis 10 µl.
  • 85 bis 100 % Rückgewinnung von RNA mit hoher Integrität
  • Außergewöhnliche Reinheit – Isolieren Sie Enzym-Inhibitoren wie Heparin, EDTA oder Citrat ohne RNA; DNase I und andere Enzyme.
  • Schnelles und einfaches Verfahren, das weniger als 5 Minuten dauert.
  • Anwendungen: Die gereinigte RNA kann in gängigen Downstream-Anwendungen verwendet werden:
  • RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blot und andere RNA-basierte Analysen.
Spezifikation
Spezifikation
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Zentrifugationssäule
RNA
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Nuklease-Schutz-Assays, Nukleinsäuremarkierung, Northern Blotting, cDNA-Bibliothekserstellung
Micro
Zentrifugationssäule
5 min
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
GeneJET
Gesamt-RNA
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneJET Mikrokit zur RNA-Reinigung und -Konzentration