Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit
Isolieren Sie mithilfe von Kieselgelmembranen genomische DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Gewebetypen durch, einschließlich Blättern, Samen und Wurzeln.
178.00 € - 770.00 €
Spezifikation
Säulentyp | Spin-Säule |
---|---|
Probentyp | Pflanzen |
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11571645
|
Thermo Scientific™
K0791 |
50 Aufreinigungen |
178.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11581645
|
Thermo Scientific™
K0792 |
250 Aufreinigungen |
770.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Das GeneJET Aufreinigungs-Minikit für Pflanzen-DNA wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von hochwertiger genomischer DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Gewebetypen entwickelt. Es wird eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule genutzt, wodurch die Nutzung teurer Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen und langwierige Alkoholfällungen entfallen.
Isolierte genomische DNA eignet sich hervorragend für die Verwendung in gängigen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B. PCR und qPCR, FastDigest™ und konventioneller Restriktionsverdau und Southern Blotting.
Besondere Eigenschaften
- Schnell – Verfahren innerhalb von 30 Minuten nach der Zelllyse abgeschlossen
- Anwenderfreundlich – Das Protokoll enthält keinen verstopfungsanfälligen Lysat-Filtrationsschritt
- Hohe Ausbeute – Bis zu 32 μg hochwertige DNA aus 100 mg Probe, einschließlich nukleärer, mitochondrialer und Chloroplasten-DNA
- Mit einer Vielzahl von Proben (Blätter, Wurzeln, Sprossen und andere Teile verschiedener Pflanzen) kompatibel
Enthält:
RNase A, Lysepuffer A, Lysepuffer B, Fällungslösung, Bindungslösung für pflanzliche gDNA, Waschpuffer I (konzentriert), Waschpuffer II (konzentriert), Elutionspuffer, GeneJET™ Aufreinigungssäulen für genomische DNA (vormontiert mit Entnahmeröhrchen), Entnahmeröhrchen, detailliertes Protokoll
Empfohlen für:
Isolierte genomische DNA eignet sich hervorragend für die Verwendung in gängigen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B. PCR und qPCR, FastDigest™ und konventioneller Restriktionsverdau und Southern Blotting.
Spezifikation
Spin-Säule | |
Pflanzen | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
Sicherheit und Handhabung
- GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine hydrochloride, Sodium lauryl sulfate
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.