Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit
Isolieren Sie mithilfe von Kieselgelmembranen genomische DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Gewebetypen durch, einschließlich Blättern, Samen und Wurzeln.
Marke: Thermo Scientific™ K0792
500.50 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das GeneJET Aufreinigungs-Minikit für Pflanzen-DNA wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von hochwertiger genomischer DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Gewebetypen entwickelt. Es wird eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule genutzt, wodurch die Nutzung teurer Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen und langwierige Alkoholfällungen entfallen.
Isolierte genomische DNA eignet sich hervorragend für die Verwendung in gängigen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B. PCR und qPCR, FastDigest™ und konventioneller Restriktionsverdau und Southern Blotting.
Besondere Eigenschaften
- Schnell – Verfahren innerhalb von 30 Minuten nach der Zelllyse abgeschlossen
- Anwenderfreundlich – Das Protokoll enthält keinen verstopfungsanfälligen Lysat-Filtrationsschritt
- Hohe Ausbeute – Bis zu 32 μg hochwertige DNA aus 100 mg Probe, einschließlich nukleärer, mitochondrialer und Chloroplasten-DNA
- Mit einer Vielzahl von Proben (Blätter, Wurzeln, Sprossen und andere Teile verschiedener Pflanzen) kompatibel
Enthält:
RNase A, Lysepuffer A, Lysepuffer B, Fällungslösung, Bindungslösung für pflanzliche gDNA, Waschpuffer I (konzentriert), Waschpuffer II (konzentriert), Elutionspuffer, GeneJET™ Aufreinigungssäulen für genomische DNA (vormontiert mit Entnahmeröhrchen), Entnahmeröhrchen, detailliertes Protokoll
Empfohlen für:
Isolierte genomische DNA eignet sich hervorragend für die Verwendung in gängigen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B. PCR und qPCR, FastDigest™ und konventioneller Restriktionsverdau und Southern Blotting.
Spezifikation
Spin-Säule | |
Kieselgel-Zentrifugationssäule | |
Mini | |
gDNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Raumtemperatur | |
≤32 μg per 100 mg tissue |
• 6 x 1 mL RNase A; store at room temperature until opened, –20°C after opening • 120 mL Lysis Buffer A; room temperature • 15 mL Lysis Buffer B; room temperature • 40 mL Precipitation Solution; room temperature • 120 mL Plant gDNA Binding Solution; room temperature • 40 mL Wash Buffer I (concentrated); room temperature • 40 mL Wash Buffer II (concentrated); room temperature • 150 mL Elution Buffer; room temperature • 250 GeneJET Purification Columns with Collection Tubes; room temperature • 250 Collection Tubes; room temperature |
|
Pflanzen | |
200 μL | |
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Klonierung, Southern Blotting, Sequenzierung, PCR | |
250 Aufreinigungen | |
< 20 min | |
≤100 mg of fresh/frozen ≤20 mg lyophilized |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.