Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest BamHI
Schneiden Sie an G^GATCC-Stellen mit dem Thermo Fisher™ Restriktionsenzym FastDigest™ BamHI, das am zuverlässigsten bei 37 °C innerhalb von 5 bis 15 Minuten unter Verwendung des universellen FastDigest Puffers arbeitet.
Marke:  Thermo Scientific™ FD0055
110.88 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11873833
  • 159.00 € / 2500 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• FastDigest BamHI (2,500 μL)
• 10X FastDigest Buffer (5 x 1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (5 x 1.0 mL)
Store at –20°C.
BamH I
Ja
Nein
Restriktionsenzym
FastDigest
80°C
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
37°C
5 x 500 μl
Herkömmliches Klonen
5' protruding ends
Dokumentation
Manuals
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2856417 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberFD0055
Chargennummer2852090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0055
Chargennummer2901085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0055
Chargennummer2901133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0055
Chargennummer2928117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberFD0055
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FastDigest BamHI > 5 x 500 μl