Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q IEX Säulen
Starker quartärer Ammonium(Q)-Anionenaustauscher
Marke: Cytiva 11-0013-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Medium mit hohem Durchsatz für Erfassung und Zwischenreinigung
- Für die Reinigung im Prozessmaßstab
- Kombinierte Eigenschaften mit hoher Bindungskapazität, hoher Durchflussrate und niedrigen Gegendruckeigenschaften reduzieren die Prozesszykluszeiten und verbessern die Produktivität
- Die starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Betthöhen und die Reinigung visköser Proben bei hohen Flussraten
- Eine hohe dynamische Bindungskapazität wird durch die Dextran-Beschichtung zur Oberflächenvergrößerung auf der Agarose-Matrix erreicht
Spezifikation
HiTrap Capto Q | |
0.2 Zoll | |
<4 ml/min | |
Quaternäres Amin | |
7 mm | |
90 μm (d50V) | |
5 x 1 ml |
Polypropylen | |
Hochgradig quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung | |
Die HiTrap Capto Q Chromatographiesäule ist mit einem modernen Austauschharz für starke Anionen zur Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab vorgepackt. | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
1 ml | |
2 bis 12 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiTrap Capto Q 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q IEX Säulen > Quaternäres Ammonium;5 x1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur