Learn More
Thermo Scientific™ ECO31I (BsaI) (10 U/l)
Das Restriktionsenzym Eco31I (BsaI) erkennt GGTCTC(1/5)^-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im G-Puffer (Isoschizomere: BsaI, Bso31I, BspTNI).
Marke:  Thermo Scientific™ ER0292
374.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24368" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10704301
  • 422.00 € / 5000 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
Eco31I (BsaI)
Ja
Ja
Restriktionsenzym
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dam-Methylierung, Not Dam Methylation-Sensitive
10x Puffer G
37°C
5000 E
Narbenloses Klonen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2822378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberER0292
Chargennummer2862694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberER0292
Chargennummer2913694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberER0292
Chargennummer3054024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberER0292
Chargennummer3117718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberER0292
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ECO31I (BsaI) (10 U/l) > 10 U/μl, 5.000 U