Learn More
Azlon™ Ampullenöffner
Sicheres Öffnen von Glasampullen mit einfacher und sicherer Entsorgung des Glasbruchs. Azlon™ Ampullenöffner sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Azlon AWY702
373.01 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicheres und einfaches Aufbrechen von Glasampullen
- Die abgebrochene Ampullenspitze wird zur sicheren Entsorgung aufbewahrt
- Lieferbar für alle gängigen Größen von Glasampullen
Spezifikation
Naturfarben | |
Ampullenöffner | |
HDPE | |
5 - 10 ml-Ampulle |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Ampullenöffner > Fassungsvermögen:5 bis 0,5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur