Learn More
Thermo Scientific™ dATP-Lösung (100 mM)
Optimieren Sie molekularbiologische Anwendungen mit diesem extrem reinen dATP.
Marke:  Thermo Scientific™ R0141
49.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10528730
  • 52.50 € / 0.25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
dATP (2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat) ist ein extrem stabiles Nukleotid, geliefert als mit NaOH auf einen pH-Wert von 7,3 bis 7,5 titrierte wässrige Lösung mit 100 mM. Das Nukleotid hat eine Reinheit von mehr als 99 % und ist frei von Nuklease-Aktivitäten sowie von menschlicher DNA und E. coli-DNA. Es eignet sich für viele verschiedene molekularbiologische Anwendungen.
Besondere Merkmale
  • Über 99 % Reinheitsgrad durch HPLC bestätigt
  • Frei von menschlicher DNA und E. coli-DNA
  • Hochgradig stabil
  • Anwendung getestet mit:
    • Long-Range-PCR (40 kb)
    • cDNA-Synthese und RT-PCR
    • Real-Time PCR
    • Standard-PCR
    • High-Fidelity-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
dATP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Unmarkiert
0.25 mL
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Flüssig
> 99 %
Trockeneis
100 mM
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2864324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0141
Chargennummer2811724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0141
Chargennummer2911003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberR0141
Chargennummer2984852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberR0141
Chargennummer3048639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberR0141
Name des Produkts
Thermo Scientific™ dATP-Lösung (100 mM) > 100 mM, 0,25 ml