Learn More
Sezierahle
Marke: S Murray SAMCO D215/31
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Sezierahle | |
Je 5 | |
65 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sezierahle > Länge: 65mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur