Learn More
Velp Scientifica™ FC4S FLOKKULATOR 100-240V / 50-60HZ FC4S FLOKKULATOR 100-240V / 50-60HZ
Individuelle Positionen ermöglichen die Übernahme von Standardbedingungen für den Jar-Test und liefern so die Grundvoraussetzung für reproduzierbare Ergebnisse. Die Velp Scientifica™ Flockulatoren der Serie FC S mit individuellen Positionen bieten durch den elektronisch geregelten DC-Getriebemotor eine präzise Drehzahl.
1655.00 € - 2015.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 und 300 U/min |
---|---|
Spannung | 100/240 V |
Höhe (metrisch) | 347 mm |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Modell | Wirkleistung | Gewicht (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Wirkleistung | Gewicht (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11761424
|
Velp Scientifica™
F105A0111 |
FC S4 - 4 Positionen | 18 W | 12,5 kg | 645 mm |
1655.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12922500
|
Velp Scientifica™
F105A0112 |
FC S6 - 6 Positionen | 23 W | 18 kg | 935 mm |
2015.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Individuell wählbare Drehzahlen – 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 und 300 U/min
- Dasselbe Produkt kann parallel unter unterschiedlichen Bedingungen verarbeitet werden
- Zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse durch Velp Rührqualität
- Die Geschwindigkeit kann während des Laufs geändert werden
- Beleuchtete Rückwand zur Vereinfachung der Probenbeobachtung
- Rührstangen ohne Werkzeug höhenverstellbar
- Sehr beständig gegen chemische und mechanische Korrosion
- Erhältlich in Ausführungen mit 4 und 6 Plätzen
Spezifikation
10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 und 300 U/min | |
100/240 V | |
347 mm | |
50/60 Hz |