Learn More
Velp Scientifica™ FC4S FLOKKULATOR 100-240V / 50-60HZ FC4S FLOKKULATOR 100-240V / 50-60HZ
Individuelle Positionen ermöglichen die Übernahme von Standardbedingungen für den Jar-Test und liefern so die Grundvoraussetzung für reproduzierbare Ergebnisse. Die Velp Scientifica™ Flockulatoren der Serie FC S mit individuellen Positionen bieten durch den elektronisch geregelten DC-Getriebemotor eine präzise Drehzahl.
Marke: Velp Scientifica™ F105A0112
1745.38 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Individuell wählbare Drehzahlen – 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 und 300 U/min
- Dasselbe Produkt kann parallel unter unterschiedlichen Bedingungen verarbeitet werden
- Zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse durch Velp Rührqualität
- Die Geschwindigkeit kann während des Laufs geändert werden
- Beleuchtete Rückwand zur Vereinfachung der Probenbeobachtung
- Rührstangen ohne Werkzeug höhenverstellbar
- Sehr beständig gegen chemische und mechanische Korrosion
- Erhältlich in Ausführungen mit 4 und 6 Plätzen
Spezifikation
10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 und 300 U/min | |
23 W | |
935 mm | |
FC S6 - 6 Positionen |
100/240 V | |
347 mm | |
50/60 Hz | |
18 kg |