missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scotch-Brite™ Fast Shine Microfiber Wipes 2060
Semi-disposable microfiber wipes with great cleaning properties. Offers quick and effective cleaning performance when used with or without chemicals on a range of surfaces.
Marke: Scotch-Brite™ 7000033494
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnelle und effektive Reinigungsleistung bei Verwendung mit oder ohne Chemikalien
- Fusselfreie Reinigung praktisch aller Oberflächen
- In vielen Fällen sind keine Reinigungsmittel erforderlich
- Ideal zur Reinigung von Möbeln und Sanitärartikeln
- Verwendbar auf allen Oberflächenarten, auch zerbrechlichen Oberflächen
Spezifikation
Reinigungstuch | |
360 mm | |
Blau | |
400 x 360 mm | |
10/Packung |
400 mm | |
Mikrofaser | |
Halb-Einweg | |
Schnelle und effektive Reinigung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur