Learn More
Fisherbrand™ Bead Mill Homogenisatorzubehör, Großpackung Beads aus Zirkoniumkeramikoxid
Für den Einsatz mit Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren
242.00 € - 342.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren |
---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15515809
![]() |
Fisherbrand™
15515809 |
1,4 mm |
342.00 €
1 Packung |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15505809
|
Fisherbrand™
15505809 |
2,38 mm |
242.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15525809
![]() |
Fisherbrand™
15525809 |
2,8 mm |
331.00 €
1 Packung |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- 325 g Beads zur Befüllung von bis zu 500 x 2 ml-Probenröhrchen
- Probenröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Bead Mill 4 und 24 Homogenisatoren |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bead Mill Homogenisatorzubehör, Großpackung Beads aus Zirkoniumkeramikoxid