Learn More
Falcon™ Standard-Gewebekulturschale
Die flachen, transparenten Polystyroloberflächen gewährleisten eine verzerrungsfreie mikroskopische Betrachtung der Zellen. Corning Falcon™ Standard-Gewebekulturschalen sind für die meisten anhaftungsabhängigen Zelllinien geeignet.
186.11 € - 310.66 €
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polystyrol |
Form | Rund |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10212951
![]() ![]() |
Falcon™
353003 |
58,1 cm2 | 16 bis 17,5 ml |
186.11 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11527411
![]() |
Falcon™
353002 |
21,29 cm2 | 6 bis 7 ml |
310.66 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Die gleichmäßige Oberflächenchemie entsteht durch Vakuum-Gasplasma-Behandlung und fördert die Zellhaftung.
- Bessere Handhabung kleiner Schalen durch das einzigartige Easy-Grip-Design
- Nicht-pyrogen
- Gammasterilisiert
- In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
- Reines Polystyrol, Kristallklasse
Bestellinformation
20 Stück pro Manschette.
Spezifikation
Flach | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Petrischale |
Durchsichtig | |
Rund | |
Zellkultur | |
20/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Standard-Gewebekulturschale