Learn More
Falcon™ Platten in Ready-Stack-Verpackung
Die Trays sind recycelbar, stapelbar und wiederverwendbar für Transport, Lagerung oder Inkubation von Platten.
Marke: Falcon™ 353935
Beinhaltet: Deckel
Beschreibung
- Auswahl zwischen gewebekulturbehandelter und unbehandelter Oberfläche
- Unbehandelte Wachstumsfläche ist hydrophober als gewebekulturbehandelte Oberfläche und gleicht eher einer Petrischale für die Bakteriologie.
- Gammasterilisiert
- Deckel ermöglicht Stapeln auf dem Arbeitstisch oder im Inkubator.
- Alle Platten (außer 08-772-2A und 08-772-16) sind mit einem patentierten „Labyrinth“-Deckel ausgestattet, durch den die Verdunstung von Medien aus den Wells und die Kontaminationsgefahr vermindert werden.
- Tiefe Umrandung und gezahnte Kanten bieten eine bessere Griffigkeit beim Umgang mit der Platte.
- Aufgrund der hervorragenden optischen Durchsichtigkeit ist eine Sichtbarkeit aller Zellen-Monolayer gegeben.
- Schnelle Kennzeichnung auf matten Beschriftungsflächen an den Enden
- Alle Platten und Deckel sind sowohl für die manuelle als auch für die automatische Handhabung geeignet.
Bestellinformation
Steril verpackt, 14 Platten pro Tablett
Spezifikation
4 x 6 | |
Ja | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Platte | |
24 | |
60/Karton | |
6 Innenpackungen mit je 10 Stück |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
3,5 ml | |
2 cm2 | |
Rechteckig | |
Zellkultur | |
0,8 bis 1 ml | |
Deckel | |
10/Packung | |
60/Karton |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Platten in Ready-Stack-Verpackung > 24 Well; Oberfläche: 2,0 cm2; Arbeitsvol.: 0,8 bis 1 ml; 10 Tabletts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur