Learn More
Falcon™ Zellsiebe
Schnelles Isolieren von Primärzellen zur kontinuierlichen Gewinnung einer uniformen Einzelzellensuspension aus Gewebe. Falcon™ Zellsiebe sind einfach zu handhaben und eignen sich hervorragend für Stammzellen und Primärzellen.
Marke: Falcon™ 352340
89.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eigenschaften
- Ein robustes Nylonnetz mit mikrometergenauen Porengrößen von 40, 70 oder 100 μm gewährleistet optimales Verhalten bei einer Vielzahl von Anwendungen.
- Gleichmäßig angeordnete Poren führen zu einheitlichen und zuverlässigen Ergebnissen.
- Einzeln verpackt, problemlos entnehmbar
- Lange Lippe am Sieb ermöglicht eine aseptische Handhabung mit Pinzette
- Der farbcodierte, mit Streifen versehene Rahmen aus Polypropylen ermöglicht eine problemlose Unterscheidung und Handhabung
- Passen perfekt in konische 50 ml-Falcon-Röhrchen
- Für den Einmalgebrauch vorgesehen, anwenderfreundlich, kostengünstig; die Unversehrtheit der Probe bleibt erhalten
- Durch Gammastrahlen sterilisiert, nicht zytotoxisch
- Schnellere, einfachere Alternative zu Gaze-Filtern
- Optimal zur Vorbereitung von Proben für die Durchflusszytometrie wie beispielsweise:
- Einzelzellensuspensionen aus Blutzellen aus Knochenmark, Pankreas, Thymus, Mandeln und Lymphknoten
- Stammzellen, aus Gewebe gewonnene Zellen und Krebszellen
- Probenvorbereitung für Primärzellkulturen sowie Immunogenen
- Vorbereitung von Gefriervorräten
- Filtern von agglutinierenden Proteinen, die in Inaktivierungsseren entstehen
Bestellinformation
Einzeln in Verpackungen in medizinischer Qualität abgepackt und gammabestrahlt.
Spezifikation
Nylon | |
Blau | |
Verlängerte Lippe an Filter, Polypropylen-Rahmen mit Lasche | |
Zellenfilter | |
Konische Falcon Röhrchen, 50 ml |
Ja | |
Für schnelles Isolieren von Primärzellen zur kontinuierlichen Gewinnung einer uniformen Einzelzellensuspension aus Gewebe | |
Polypropylen | |
Steril | |
40 μm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen