Learn More
Falcon™ dicht schließende Deckelscheiben
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol für optische Klarheit. Falcon™ bakteriologische Petrischalen werden nicht für die Zellanhaftung gewebekulturbehandelt; für Anwendungen, bei denen die Zellanhaftung nicht erwünscht ist. Die Oberfläche ist hydrophob.
Marke:  Falcon™ 351007
151.84 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10663323
  • 159.83 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Diese bakteriologische Petrischalen werden nicht für die Zellanhaftung gewebekulturbehandelt; für Anwendungen, bei denen die Zellanhaftung nicht erwünscht ist. Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol für optische Klarheit. Oberfläche ist hydrophob.
  • Flache, verzerrungsfreie Optik
  • Die Deckel mit Lüftung ermöglichen optimalen Gasaustausch
  • Stapelringe vereinfachen Handhabung und Stapelung
  • Der mattierte Ring erleichtert die Handhabung der Schale (durch den Ring kann die Schale ohne versehentliches Abnehmen des Deckels angehoben werden, dadurch ist ein aseptischer Umgang gegeben)
  • Pyrogenfrei
  • Verpackung in medizinischen Aufreißbeuteln
  • Die langlebige Konstruktion ermöglicht einen sicheren Umgang mit den Schalen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
21,29 cm2
Polystyrol
Unbehandelt
500/Karton
Dreifach belüftet
60 mm
Ja
Steril
Zellkultur-Petrischale
20 St./Packung
15 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4239581 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/03/2025 Catalog Number351007
Chargennummer4183007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/01/2025 Catalog Number351007
Chargennummer4190009 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/01/2025 Catalog Number351007
Chargennummer4188011 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/11/2024 Catalog Number351007
Chargennummer4160008 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/09/2024 Catalog Number351007
Special Offers
Special Offers
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Falcon™ dicht schließende Deckelscheiben > 60 mm; Standard